Learn More
Amida tris base de rac-ketoprofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-Ketoprofen Tris Base Amide |
| CAS | 1777830-05-3 |
| Fórmula molecular | C20 H23 N O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Benzoyl-N-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]-α-methyl-benzeneacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23NO5/c1-14(19(26)21-20(11-22,12-23)13-24)16-8-5-9-17(10-16)18(25)15-6-3-2-4-7-15/h2-10,14,22-24H,11-13H2,1H3,(H,21,26) |
| SMILES | CC(C(=O)NC(CO)(CO)CO)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-benzoilfenil)-N-[2-hidroxi-1,1-bis(hidroximetil)etil]propanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 357.15762285 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.4 |