Learn More
rac ketoprofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ketoprofen |
| CAS | 22071-15-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C16 H14 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-alpha-methyl- (9CI), Hydratropic acid, m-benzoyl- (8CI), (+/-)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (+/-)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, (+/-)-Ketoprofen, (+/-)-m-Benzoylhydratropic acid, (RS)-Ketoprofen, alpha-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, 19583RP, 2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, 2-(m-Benzoylphenyl)propionic acid, 3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, 3-Benzoylhydratropic acid, Alrheumat, Alrheumun, Aneol, Bi-profenid, Capisten, Dexal, Epatec, Fastum, Iso-K, Kefenid, Ketoprofen, Ketoprofene, Ketopron, Ketoprophen, Ketorin, Knavon, Lertus, Menamin, Meprofen, Miltax, Mohrus, Orudis, Orugesic, Oruvail, Oscorel, Profenid, R.P. 19583, RU 4733, Racemic ketoprofen, Toprec, Toprek, m-Benzoylhydratropic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(3-benzoilfenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 254.28 |
| Mostrar más |