Learn More
rac Ketoprofeno-d3, TRC
Código de producto. 30405731
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405731 10 mg
30397154 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30405731 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK20080310MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 159490-55-8
Fórmula molecular C16 2H3 H11 O3
Peso molecular (g/mol) 257.3
Sinónimo (±)-Ketoprofen D3 (methyl D3), rac Ketoprofen-d3
Nombre IUPAC 2-(3-benzilfenilo)-3,3,3-trideuteriopropanoico
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-KetoprofenD3(propionicD3acid)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.1131
Porcentaje de pureza >95%