Learn More
rac Ketoprofen Amide, TRC
Código de producto. 30133304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133304 2.5 g 2.50 g
17970355 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133304 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK2008252.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59512-16-2
Fórmula molecular C16 H15 N O2
Peso molecular (g/mol) 253.3
Sinónimo (2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanamide, Ketoprofen Imp. E (EP)
Nombre IUPAC 2-(3-benzoilfenil)propanomida
SMILES CC(C(=O)N)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15NO2/c1-11(16(17)19)13-8-5-9-14(10-13)15(18)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H2,17,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1103
Porcentaje de pureza >95%