Learn More
rac Ketoprofen Acyl-Beta-D-glucuronide, TRC
Código de producto. 30138172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138172 5 mg 5 miligramos
30005362 1 mg 1 miligramo
30008726 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138172 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCK2008105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76690-94-3
Fórmula molecular C22 H22 O9
Peso molecular (g/mol) 430.4
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-(3-benzoilfenil)propanoiloxi]-3,4,5-trihidroxioxiano-2-ácido carboxílico
SMILES CC(C(=O)O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O)c2cccc(c2)C(=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Ketoprofen Acyl-beta-D-glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22O9/c1-11(13-8-5-9-14(10-13)15(23)12-6-3-2-4-7-12)21(29)31-22-18(26)16(24)17(25)19(30-22)20(27)28/h2-11,16-19,22,24-26H,1H3,(H,27,28)/t11?,16-,17-,18+,19-,22-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.1264
Porcentaje de pureza >95%