Learn More
rac ketoprofeno-13C,d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-Ketoprofen 13C,D3 (methyl 13C,d3) |
| CAS | 1189508-77-7 |
| Fórmula molecular | 13C C15 2H3 H11 O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | rac Ketoprofen-13C,d3, (±)-Ketoprofen 13C,D3 (methyl 13C,D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/i1+1D3 |
| SMILES | [2H][13C]([2H])([2H])C(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(3-benzoilfenil)-3,3,3-trideuterio(3^{13}C)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 258.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.1165 |