Learn More
rac Indapamida-N-sulfonamido-Beta-D-glucurónido (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Indapamide-N-sulfonamido-beta-D-glucuronide |
| Nombres de analitos o componentes | rac Indapamide-N-sulfonamido-beta-D-glucuronide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H24 Cl N3 O9 S |
| Sinónimo | rac Indapamide-N-sulfonamido-β-D-glucuronide (Mixture of Diastereomers) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24ClN3O9S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)26(10)24-20(30)12-6-7-13(23)15(9-12)36(33,34)25-21-18(29)16(27)17(28)19(35-21)22(31)32/h2-7,9-10,16-19,21,25,27-29H,8H2,1H3,(H,24,30)(H,31,32)/t10?,16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CC1Cc2ccccc2N1NC(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[2-cloro-5-[(2-metil-2,3-dihidroindol-1-il)carbamoil]fenil]sulfonilamino]-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Industry Type | Forensics |
| Mostrar más |