Learn More
rac Indapamida-N-sulfonamido-Beta-D-glucurónido (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30395583
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30395583 10 mg 10 miligramos
30397073 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30395583 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI50011510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Indapamide-N-sulfonamido-beta-D-glucuronide
Nombres de analitos o componentes rac Indapamide-N-sulfonamido-beta-D-glucuronide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H24 Cl N3 O9 S
Sinónimo rac Indapamide-N-sulfonamido-β-D-glucuronide (Mixture of Diastereomers)
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24ClN3O9S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)26(10)24-20(30)12-6-7-13(23)15(9-12)36(33,34)25-21-18(29)16(27)17(28)19(35-21)22(31)32/h2-7,9-10,16-19,21,25,27-29H,8H2,1H3,(H,24,30)(H,31,32)/t10?,16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC1Cc2ccccc2N1NC(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[2-cloro-5-[(2-metil-2,3-dihidroindol-1-il)carbamoil]fenil]sulfonilamino]-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 541.96
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 541.0922