Learn More
rac Ibuproxam, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Ibuproxam |
| CAS | 53648-05-8 |
| Fórmula molecular | C13 H19 N O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzeneacetamide, N-hydroxy-α-methyl-4-(2-methylpropyl)-, N-Hydroxy-α-methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetamide, 2-(4-Isobutylphenyl)propionohydroxamic acid, G 277, Ibudros, Ibuproxam, NSC 305528 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19NO2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(15)14-16/h4-7,9-10,16H,8H2,1-3H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)NO |
| Nombre IUPAC | N-hidroxi-2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 221.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.1416 |