Learn More
rac Ibuprofeno, TRC
Código de producto. 18083540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18083540 2.5 g 2.50 g
17989639 10 g 10 g
18004040 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18083540 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI1400002.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15687-27-1
Fórmula molecular C13 H18 O2
Peso molecular (g/mol) 206.28
Sinónimo alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)-benzeneacetic acid, p-Isobutylhydratropic acid, (+/-)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, (+/-)-2-(p-Isobutylphenyl)propionic acid, (+/-)-Ibuprofen, (+/-)-Ibuprophen, (4-Isobutylphenyl)-alpha-methyl-acetic acid, (RS)-Ibuprofen, alpha-(4-Isobutylphenyl)propionic acid, alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, 2-(p-Isobutylphenyl)propionic acid, 4-Isobutyl-α-methylphenylacetic acid, 4-Isobutylhydratropic acid, Act 3, Actiprofen, Adex 200, Adran, Advil, Alaxan, Algi-Flanderil, Algiflex, Algofen, Am-Fam 400, Amibufen, Anafen, Anco, Andran, Anflagen, Antarene, Antiflam, Apo-Ibuprofen, Apsifen, Artofen, Artril, Artril 300, Atril 300, Balkaprofen, Betaprofen, Bloom, Bluton, Brofen, Brufanic, Brufen, Brufen 400, Brufen Retard, Bruflam, Brufort, Buburone, Buluofen, Burana, Butacortelone, Butylenin, Carol, Cobo, Codral Period Pain, Combiflam, Dansida, Dentigoa, Dibufen, Dolgin, Dolgirid, Dolgit, Dolmaral, Dolo-Dolgit, Dolocyl, Dolofen, Dolofen F, Dolomax, Donjust B, Doretrim, Dorival, Drin, Easifon, Ebufac, Emflam, Emflam 200, Emodin, Epobron, Femadon, Fenbid, Fenspan, Focus, Gofen, Gynofug, Haltran, IB 100, IP 82, Ibosure, Ibren, Ibu-Attritin, Ibu-Tab, Ibu-slow, Ibufen, Ibuflamar, Ibufug, Ibugen, Ibugesic, Ibuleve, Ibulgan, Ibumetin, Ibupirac, Ibupril, Ibuprocin, Ibuprofen, Ibuprohm, Ibusal, Ibutad, Ifen, Inabrin, Inflam, Inza, Ipren, Iprogel, Irfen, Isodol, Lamidon, Librofem, Lidifen, Liptan, Lopane, Mensoton, Motrin, Motrin IB, Mynosedin, NSC 256857, Nagifen-D, Napacetin, Nobafon, Nobfelon, Nobgen, Noritis, Norton, Novogent, Novoprofen, Nuprin, Nurofen, Optifen, Opturem, Ostarin, Ostofen, Paduden, Panafen, Pantrop, Paxofen, Pediaprofen, Perofen, Proartinal, Profen, Proflex, Prontalgin, Provon, Quadrax, RD 13621, Rafen, Ranofen, Recidol, Relcofen, Roidenin, Rufin, Rupan, Seclodin, Stelar, Suspren, Syntofene, Tabalon, Tabalon 400, Tarein, Tatanal, Tofen, Trendar, U 18753, Unipron, Upfen, Uprofen, Urem, Zafen, Zofen, dl-Ibuprofen, p-Isobutyl-2-phenylpropionic acid, p-Isobutylhydratropic acid
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoico
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibuprofen
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1307
Porcentaje de pureza >95%