Learn More
rac Ibuprofeno-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ibuprofen-D3 |
| CAS | 121662-14-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C13 2H3 H15 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, α-(methyl-d3)-4-(2-methylpropyl)-, (±)-, α-(Methyl-d3)-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, Racibuprofen-d3, Benzeneacetic acid, α-(methyl-d3)-4-(2-methylpropyl)-, Ibuprofen D3 (Alpha-methyl D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)O)c1ccc(CC(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,3,3-trideuterio-2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 209.3 |
| Mostrar más |