Learn More
rac-Ibuprofeno Amida, TRC
Código de producto. 30138079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138079 1 g 1 g
30134141 250 mg 250 miligramos
17923005 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138079 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI1400351G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59512-17-3
Fórmula molecular C13 H19 N O
Peso molecular (g/mol) 205.3
Sinónimo (2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propanamide, Ibuprofen Imp. C (EP)
Nombre IUPAC 2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanamida
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propanamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H2,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.1467
Porcentaje de pureza >95%