Learn More
rac Ibuprofeno (1mg/ml en Metanol), TRC
Código de producto. 30389879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Código de producto. Cantidad
30389879 5 x 1 mL
1 options
Código de producto. 30389879 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT25855X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ibuprofen
CAS 15687-27-1
Fórmula molecular C13 H18 O2
Cantidad 5 x 1 mL
Sinónimo alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)-benzeneacetic acid, p-Isobutylhydratropic acid, (+/-)-alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, (+/-)-2-(p-Isobutylphenyl)propionic acid, (+/-)-Ibuprofen, (+/-)-Ibuprophen, (4-Isobutylphenyl)-alpha-methyl-acetic acid, (RS)-Ibuprofen, alpha-(4-Isobutylphenyl)propionic acid, alpha-Methyl-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, 2-(4'-Isobutylphenyl)propionic acid, 2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, 2-(p-Isobutylphenyl)propionic acid, 4-Isobutyl-α-methylphenylacetic acid, 4-Isobutylhydratropic acid, Act 3, Actiprofen, Adex 200, Adran, Advil, Alaxan, Algi-Flanderil, Algiflex, Algofen, Am-Fam 400, Amibufen, Anafen, Anco, Andran, Anflagen, Antarene, Antiflam, Apo-Ibuprofen, Apsifen, Artofen, Artril, Artril 300, Atril 300, Balkaprofen, Betaprofen, Bloom, Bluton, Brofen, Brufanic, Brufen, Brufen 400, Brufen Retard, Bruflam, Brufort, Buburone, Buluofen, Burana, Butacortelone, Butylenin, Carol, Cobo, Codral Period Pain, Combiflam, Dansida, Dentigoa, Dibufen, Dolgin, Dolgirid, Dolgit, Dolmaral, Dolo-Dolgit, Dolocyl, Dolofen, Dolofen F, Dolomax, Donjust B, Doretrim, Dorival, Drin, Easifon, Ebufac, Emflam, Emflam 200, Emodin, Epobron, Femadon, Fenbid, Fenspan, Focus, Gofen, Gynofug, Haltran, IB 100, IP 82, Ibosure, Ibren, Ibu-Attritin, Ibu-Tab, Ibu-slow, Ibufen, Ibuflamar, Ibufug, Ibugen, Ibugesic, Ibuleve, Ibulgan, Ibumetin, Ibupirac, Ibupril, Ibuprocin, Ibuprofen, Ibuprohm, Ibusal, Ibutad, Ifen, Inabrin, Inflam, Inza, Ipren, Iprogel, Irfen, Isodol, Lamidon, Librofem, Lidifen, Liptan, Lopane, Mensoton, Motrin, Motrin IB, Mynosedin, NSC 256857, Nagifen-D, Napacetin, Nobafon, Nobfelon, Nobgen, Noritis, Norton, Novogent, Novoprofen, Nuprin, Nurofen, Optifen, Opturem, Ostarin, Ostofen, Paduden, Panafen, Pantrop, Paxofen, Pediaprofen, Perofen, Proartinal, Profen, Proflex, Prontalgin, Provon, Quadrax, RD 13621, Rafen, Ranofen, Recidol, Relcofen, Roidenin, Rufin, Rupan, Seclodin, Stelar, Suspren, Syntofene, Tabalon, Tabalon 400, Tarein, Tatanal, Tofen, Trendar, U 18753, Unipron, Upfen, Uprofen, Urem, Zafen, Zofen, dl-Ibuprofen, p-Isobutyl-2-phenylpropionic acid, p-Isobutylhydratropic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(2-metilpropil)fenil]propanoico
Peso molecular (g/mol) 206.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1307
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ibuprofen 1 mg/mL