Learn More
(Rac)-IBT6A, MedChemExpress
Código de producto. 16471677
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471677 50 mg 50 miligramos
16458217 5 mg 5 miligramos
16416086 100 mg 100 miligramos
16415508 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16471677 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13036
MedChemExpress (Rac)-IBT6A is a racemate of IBT6A. IBT6A is an impurity of Ibrutinib. IBT6A can be used in synthesis of IBT6A Ibrutinib dimer and IBT6A adduct. Ibrutinib is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.
(Rac)-IBT6A is a racemate of IBT6A. IBT6A is an impurity of Ibrutinib. IBT6A can be used in synthesis of IBT6A Ibrutinib dimer and IBT6A adduct. Ibrutinib is a selective, irreversible Btk inhibitor with an IC50 of 0.5 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Rac)-IBT6A
CAS 1412418-47-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22N6O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (129.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(N(C3CNCCC3)N=C2C4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4)=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 386.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.45
Porcentaje de pureza 98.18%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation