Learn More
Clorhidrato de rac hidroxietil norfenfluramina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | rac Hydroxyethyl Norfenfluramine Hydrochloride |
| CAS | 54779-69-0 |
| Fórmula molecular | C12 H16 F3 N O . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethanol, 2-[[1-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]amino]-, hydrochloride (1:1) (ACI), Ethanol, 2-[[1-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]amino]-, hydrochloride (9CI), Ethanol, 2-[[1-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]amino]-, hydrochloride, (±)- (ZCI), (±)-Hydroxyethylnorfenfluramine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16F3NO.ClH/c1-9(16-5-6-17)7-10-3-2-4-11(8-10)12(13,14)15;/h2-4,8-9,16-17H,5-7H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)NCCO |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 2-[1-[3-(trifluorometil)fenil]propan-2-ilamino]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 283.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.0951 |