Learn More
rac Hidroxicloruro de Tizanidina (mezcla de tamámeros), TRC
Código de producto. 30005439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005439 10 mg 10 miligramos
30003935 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005439 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH96650010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1794829-08-5
Fórmula molecular C9 H8 Cl N5 O S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 306.17
Sinónimo 2-[(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]-4,5-dihydro-1H-imidazol-5-ol Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-[(5-cloro-2,1,3-benzotiadiazol-4-il)amino]-4,5-dihidro-1H-imidazol-5-ol; Cloruro
SMILES Cl.OC1CN=C(Nc2c(Cl)ccc3nsnc23)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Hydroxy Tizanidine Hydrochloride (Mixture of Tautomers)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8ClN5OS.ClH/c10-4-1-2-5-8(15-17-14-5)7(4)13-9-11-3-6(16)12-9;/h1-2,6,16H,3H2,(H2,11,12,13);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.9905