Learn More
Triacetato rac-Hesperetin TRC, TRC
Código de producto. 30395816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395816 5 mg
30390138 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30395816 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2895205MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73489-97-1
Fórmula molecular C22H20O9
Peso molecular (g/mol) 428.39
Sinónimo (S)-5,7-Bis(acetyloxy)-2-[3-(acetyloxy)-4-methoxyphenyl]-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one, Hesperetin Triacetate, Tri-O-acetylhesperetin
Nombre IUPAC [(2S)-5-acetiloxi-2-(3-acetiloxi-4-metoxifenilo)-4-oxo-2,3-dihidrocromeno-7-ilo acetato
SMILES COc1ccc(cc1OC(=O)C)[C@@H]2CC(=O)c3c(OC(=O)C)cc(OC(=O)C)cc3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Hesperetin Triacetate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H20O9/c1-11(23)28-15-8-20(30-13(3)25)22-16(26)10-18(31-21(22)9-15)14-5-6-17(27-4)19(7-14)29-12(2)24/h5-9,18H,10H2,1-4H3/t18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.1107