Learn More
rac-Hesperetin, TRC
Código de producto. 30136491
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136491 10 g 10 g
30134337 25 g 25 g
30012187 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136491 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH28950110G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69097-99-0
Fórmula molecular C16 H14 O6
Peso molecular (g/mol) 302.279
Sinónimo 2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, (±)-5,7,3'-Trihydroxy-4'-methoxyflavanone, (±)-Hesperetin, 5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)chroman-4-one
Nombre IUPAC 5,7-dihidroxi-2-(3-hidroxi-4-metoxifenilo)-2,3-dihidrocromo-4-una
SMILES COc1ccc(cc1O)C2CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Hesperetin
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14O6/c1-21-13-3-2-8(4-10(13)18)14-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-14/h2-6,14,17-19H,7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.079