Learn More
rac-Hesperetin 3'-O-Beta-D-Glucuronide (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-Hesperetin 3'-O-beta-D-Glucuronide (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1237479-05-8 |
| Fórmula molecular | C22H22O12 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 5-(3,4-Dihydro-5,7-dihydroxy-4-oxo-2H-1-benzopyran-2-yl)-2-methoxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid |
| SMILES | OC1=CC(O)=C(C(CC(C2=CC(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O3)=C(OC)C=C2)O4)=O)C4=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 478.4 |