Learn More
rac Guaifenesin, TRC
Código de producto. 30136909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136909 25 g 25 g
17974565 10 mg 10 miligramos
17931775 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136909 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG81050025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-14-1
Fórmula molecular C10 H14 O4
Peso molecular (g/mol) 198.22
Sinónimo 1,2-Propanediol, 3-(o-methoxyphenoxy)- (6CI,8CI), 3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol, 1,2-Dihydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propane, 2-G, 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol, Actifed C, Aeronesin, Amonidren, Aresol, Calmipan, Colrex Expectorant, Creson, Dilyn, Equicol, Giafen, Glycerin guaiacolate, Glycerol guaiacolate, Glycerol α-(2-methoxyphenyl) ether, Glycerol α-(o-methoxyphenyl)ether, Glycerol α-guaiacyl ether, Glyceryl guaiacol ether, Glyceryl guaiacolate, Glyceryl guaiacolate ether, Glyceryl guaiacyl ether, Glycerylguaiacol, Glycodex, Glycotuss, Guaiacol glycerin ether, Guaiacol glycerol ether, Guaiacol glyceryl ether, Guaiacuran, Guaiacurane, Guaiacyl glyceryl ether, Guaiamar, Guaianesin, Guaifenesin, Guaifenesine, Guaiphenesin, Guaiphenesine, Guajacuran, Guanar, Guayanesin, Hustosil, Hytuss, Methphenoxydiol, Miocurin, Mucinex, Muskurelax, My 301, Myocain, Myocaine, Myoscain, NSC 62112, Neuroton, Neurotone, Oresol, Oreson, Organidin NR, Relaxil G, Reorganin, Respenyl, Resyl, Ritussin, Robitussin, SL 90, Sirotol, Tenntus, Tenntuss, Trecid, Tulyn, XL 90, o-Methoxyphenyl glyceryl ether, racemic-Guaifenesin, α-Glyceryl guaiacol ether, α-Glyceryl guaiacolate ether
Nombre IUPAC 3-(2-metoxifenoxi)propano-1,2-diol
SMILES COc1ccccc1OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guaifenesin
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0892