Learn More
rac Guaifenesin-d5, TRC
Código de producto. 30240723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240723 2.5 mg 2.50 miligramo
30240686 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240723 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG8105032.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1329563-41-8
Fórmula molecular C10H9D5O4
Peso molecular (g/mol) 203.25
Sinónimo 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol-d5, Guaiacol Glyceryl-d5 Ether, Robitussin-d5
SMILES OC([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])OC1=C(OC)C=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material rac Guaifenesin-d5
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3/i6D2,7D2,8D
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.1206
Porcentaje de pureza >95%