Learn More
Carbonato cíclico de rac guaifenesina-d5, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | rac Guaifenesin-d5 Cyclic Carbonate |
| CAS | 1329809-21-3 |
| Fórmula molecular | C11H7D5O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Carbonic Acid Cyclic [(o-Methoxyphenoxy)methyl]ethylene Ester-d5, 4-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-one-d5 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol-d5 Cyclic Carbonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O5/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-6-8-7-15-11(12)16-8/h2-5,8H,6-7H2,1H3/i6D2,7D2,8D |
| SMILES | [2H]C([2H])(Oc1ccccc1OC)C2([2H])OC(=O)OC2([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 4,4,5-trideuterio-5-[dideuterio-(2-metoxifenoxi)metil]-1,3-dioxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 229.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.0999 |