Learn More
rac guaifenesina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Guaifenesin-d3 |
| CAS | 1189924-85-3 |
| Fórmula molecular | C10 2H3 H11 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-[2-(Trideuteriomethoxy)phenoxy]propane-1,2-diol, rac Guaifenesin-d3, Guaifenesin-d3, Guaifenesin-D3 (methoxy-D3), (±)-3-(2-Methoxy-d3-phenoxy)-1,2-propanediol, 3-[2-(Methoxy-d3)phenoxy]-1,2-propanediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccccc1OCC(O)CO |
| Nombre IUPAC | 3-[2-(trideuteriometoxi)fenoxi]propano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 201.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.108 |