Learn More
rac-gamma-Nonanolactona, TRC
Código de producto. 30475477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30475477 250 g
30467997 50 g
30469226 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475477 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN649360250G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-61-0
Fórmula molecular C9 H16 O2
Peso molecular (g/mol) 156.22
Sinónimo 4-Nonanolide, 4-Pentyl-butanolide, γ-Amylbutyrolactone, γ-Nonanolide, Aldehyde C-18, Apricolin, Cocos aldehyde, Dihydro-5-pentyl-2(3H)-furanone, Prunolide
Nombre IUPAC 5-pentiloloxolan-2-uno
SMILES CCCCCC1CCC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material gamma-Nonalactone
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-8-6-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.115