Learn More
rac-gamma-Nonanolactona, TRC
Código de producto. 30467997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30467997 50 g
30469226 500 g
30475477 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30467997 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN64936050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-61-0
Fórmula molecular C9 H16 O2
Peso molecular (g/mol) 156.22
Sinónimo 4-Nonanolide, 4-Pentyl-butanolide, γ-Amylbutyrolactone, γ-Nonanolide, Aldehyde C-18, Apricolin, Cocos aldehyde, Dihydro-5-pentyl-2(3H)-furanone, Prunolide
Nombre IUPAC 5-pentiloloxolan-2-uno
SMILES CCCCCC1CCC(=O)O1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material gamma-Nonalactone
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-8-6-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.115
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.