Learn More
rac Galaxolidona (Mezcla de Diastereomeros), TRC
Código de producto. 17991515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17991515 50 mg 50 miligramos
17900495 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17991515 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG18900550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 507442-49-1
Fórmula molecular C18H24O2
Peso molecular (g/mol) 272.38
Sinónimo 4,6,7,8-Tetrahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethyl-cyclopenta[g]-2-benzopyran-1(3H)-one
Nombre IUPAC 4,6,6,7,8,8-hexametil-4,7-dihidro-3H-ciclopenta[g]isocromo-1-una
SMILES O=C1OCC(C)C2=CC3=C(C(C)(C)C(C)C3(C)C)C=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Galaxolidone (Mixture of Diastereomers)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24O2/c1-10-9-20-16(19)13-8-15-14(7-12(10)13)17(3,4)11(2)18(15,5)6/h7-8,10-11H,9H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1776
Porcentaje de pureza >95%