Learn More
rac FTY720 Fosfato, TRC
Código de producto. 30136639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136639 25 mg 25 miligramos
30010866 1 mg 1 miligramo
30008852 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136639 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF80501025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402615-91-2
Fórmula molecular C19 H34 N O5 P
Peso molecular (g/mol) 387.45
Sinónimo 1,3-Propanediol, 2-amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-, 1-(dihydrogen phosphate), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-, mono(dihydrogen phosphate) (ester) (9CI), FTY 720 phosphate, FTY 720P, FTY-P, Fingolimod phosphate, Fingolimod-P, rac FTY720 Phosphate, Fingolimod O-phosphate
Nombre IUPAC [2-amino-2-(hidroximetil)-4-(4-octilfenil)butil] dihidrógeno fosfato
SMILES CCCCCCCCc1ccc(CCC(N)(CO)COP(=O)(O)O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac FTY720 Phosphate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H34NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-25-26(22,23)24/h9-12,21H,2-8,13-16,20H2,1H3,(H2,22,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.2175
Porcentaje de pureza >95%