Learn More
Fosfato rac FTY720-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac FTY720-d4 Phosphate |
| CAS | 1794828-93-5 |
| Fórmula molecular | C19H30D4NO5P |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol-d4 1-(Dihydrogen Phosphate), 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol-d4 Mono(dihydrogen phosphate) Ester, FTY720-P-d4, FTY-P-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H34NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-25-26(22,23)24/h9-12,21H,2-8,13-16,20H2,1H3,(H2,22,23,24)/i15D2,16D2 |
| SMILES | NC(C([2H])([2H])OP(O)(O)=O)(C([2H])([2H])O)CCC1=CC=C(CCCCCCCC)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 391.48 |