Learn More
Frovatriptán-d3 succinato monohidrato (2:1:1), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Frovatriptan-d3 Succinate Monohydrate (2:1:1) |
| Fórmula molecular | C14 D3 H14 N3 O . C4 H6 O4 . H2 O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | rac-2,3,4,9-Tetrahydro-3-(methyl-d3-amino)-1H-carbazole-6-carboxamide Butanedioic Acid Monohydrate, Frova-d3, Frovelan-d3, Migard-d3, Miguard-d3, rac Difrovatriptan-d3 Succinate Monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17N3O.C4H6O4.H2O/c1-16-9-3-5-13-11(7-9)10-6-8(14(15)18)2-4-12(10)17-13;5-3(6)1-2-4(7)8;/h2,4,6,9,16-17H,3,5,7H2,1H3,(H2,15,18);1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);1H2/i1D3;; |
| SMILES | O.[2H]C([2H])([2H])NC1CCc2[nH]c3ccc(cc3c2C1)C(=O)N.OC(=O)CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido butanodioico;6-(trideuteriometilamino)-6,7,8,9-tetrahidro-5H-carbazol-3-carboxamida;hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 382.426 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.193 |