Learn More
rac Fosfomicina-13C3 Sal de Benzilamina, TRC
Código de producto. 30005366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005366 10 mg 10 miligramos
30006589 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005366 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF72750210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216461-18-5
Fórmula molecular C7 H9 N . 13C3 H7 O4 P
Peso molecular (g/mol) 248.19
Sinónimo (3-Methyloxiranyl)phosphonic-13C3 acid benzylamine salt, P-[3-(Methyl-13C)-2-oxiranyl-1,2-13C2]phosphonic acid benzylamine salt, (1,2-Epoxypropyl-13C3)phosphonic acid benzylamine salt, rac-Fosfomycin-13C3 benzylamine salt
Nombre IUPAC (3-(1^{13}C)metil(2,3-^{13}C_{2})oxiran-2-il)ácido fosfónico; Fenilmetanamina
SMILES [13CH3][13CH]1O[13CH]1P(=O)(O)O.NCc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Fosfomycin-13C3 Benzylamine Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N.C3H7O4P/c8-6-7-4-2-1-3-5-7;1-2-3(7-2)8(4,5)6/h1-5H,6,8H2;2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/i;1+1,2+1,3+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.0918
Porcentaje de pureza >95%