Learn More
Ácido di-O-benzoil-L-tartárico de fenfluramina rac, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Fenfluramine Di-O-benzoyl-L-tartaric Acid |
| CAS | 895166-16-2 |
| Fórmula molecular | C30H30F3NO8 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | N-Ethyl-alpha-methyl-3-(trifluoromethyl)benzeneethanamine Di-O-benzoyl-L-tartaric Acid, N-Ethyl-alpha-methyl-m-(trifluoromethyl)phenethylamine Di-O-benzoyl-L-tartaric Acid, Acino Di-O-benzoyl-L-tartaric Acid, Adipomin Di-O-benzoyl-L-tartaric Acid, Obedrex Di-O-benzoyl-L-tartaric Acid, Pesos Di-O-benzoyl-L-tartaric Acid, Ponderal Di-O-benzoyl-L-tartaric Acid, Pondimin Di-O-benzoyl-L-tartaric Acid, Rotondin Di-O-benzoyl-L-tartaric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14O8.C12H16F3N/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12;1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22);4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3/t13-,14-;/m1./s1 |
| SMILES | CCNC(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F.OC(=O)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2R,3R)-2,3-dibenzoiloxibutanodioico; N-etil-1-[3-(trifluorometil)fenil]propan-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 589.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 589.1924 |