Learn More
Clorhidrato de rac fenfluramina-d5, TRC
Código de producto. 30404432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30404432 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30404432 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF2476021MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Fenfluramine-d5 Hydrochloride
CAS 1216927-29-5
Fórmula molecular C12 D5 H11 F3 N . Cl H
Cantidad 1 mg
Sinónimo Fenfluramine Hydrochloride D5 (Ethyl D5), N-(Ethyl-d5)-α-methyl-3-(trifluoromethyl)benzeneethanamine hydrochloride, 3-(Trifluoromethyl)-N-(ethyl-d5)-α-methylphenethylamine hydrochloride, N-Pentadeuterioethyl-α-methyl-3-(trifluoromethyl)phenethylamine hydrochloride, N-(1,1,2,2,2-Pentadeuterioethyl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine hydrochloride, Fenfluramine-d5 hydrochloride, Fenfluramine-D5 (N-ethyl-D5) hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H/i1D3,3D2;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)-1-[3-(trifluorometil)fenil]propan-2-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 272.749
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.132