Learn More
rac Felodipino-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Felodipine O-methyl-d3 |
| CAS | 1189970-31-7 |
| Fórmula molecular | C18 2H3 H16 Cl2 N O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | O5-Ethyl O3-(trideuteriomethyl) 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Felodipine-d3, Felodipine-D3 (O-methyl-D3), 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid ethyl methyl-d3 ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8,15,21H,5H2,1-4H3/i4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)OCC)C |
| Nombre IUPAC | 3-O-etilo 5-O-(trideuteriometil) 4-(2,3-diclorofenil)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 387.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.0879 |