Learn More
Dihidrocloruro de rac-Febrifugina, TRC
Código de producto. 30394120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Código de producto. Cantidad
30394120 5 mg
1 options
Código de producto. 30394120 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF2285005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Febrifugine dihydrochloride
CAS 32434-42-7
Fórmula molecular C16 H19 N3 O3 . 2 Cl H
Cantidad 5 mg
Sinónimo 4(3H)-Quinazolinone, 3-[3-[(2R,3S)-3-hydroxy-2-piperidinyl]-2-oxopropyl]-, hydrochloride (1:2), 4(3H)-Quinazolinone, 3-[3-[(2R,3S)-3-hydroxy-2-piperidinyl]-2-oxopropyl]-, dihydrochloride (9CI), Febrifugine, dihydrochloride (8CI), (+)-Febrifugine dihydrochloride, 3-[3-[(2R,3S)-3-Hydroxy-2-piperidinyl]-2-oxopropyl]-(3H)-quinazolinone dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N3O3.2ClH/c20-11(8-14-15(21)6-3-7-17-14)9-19-10-18-13-5-2-1-4-12(13)16(19)22;;/h1-2,4-5,10,14-15,17,21H,3,6-9H2;2*1H/t14-,15+;;/m1../s1
SMILES Cl.Cl.O[C@H]1CCCN[C@@H]1CC(=O)CN2C=Nc3ccccc3C2=O
Nombre IUPAC 3-[3-[(2R,3S)-3-hidroxipiperidina-2-il]-2-oxopropil]quinazolina-4-una; Dihidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 374.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.096