Learn More
rac-falcarinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-Falcarinol |
| CAS | 4117-12-8 |
| Fórmula molecular | C17H24O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (9Z)-1,9-Heptadecadiene-4,6-diyn-3-ol, (cis)-3-Hydroxy-1,9-heptadecadien-4,6-diyne, Panaxynol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H24O/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)4-2/h4,10-11,17-18H,2-3,5-9,12H2,1H3/b11-10- |
| SMILES | CCCCCCC/C=C\CC#CC#CC(C=C)O |
| Nombre IUPAC | (9Z)-heptadeca-1,9-dien-4,6-diin-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 244.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.1827 |