Learn More
rac- Etomoxir, TRC
Código de producto. 30374700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30374700 5 mg 5 miligramos
30368839 25 mg 25 miligramos
30374509 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30374700 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9335005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82258-36-4
Fórmula molecular C17 H23 Cl O4
Peso molecular (g/mol) 326.82
Nombre IUPAC Etil 2-[6-(4-clorofenoxi)hexil]oxirano-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1(CCCCCCOc2ccc(Cl)cc2)CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etomoxir
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H23ClO4/c1-2-20-16(19)17(13-22-17)11-5-3-4-6-12-21-15-9-7-14(18)8-10-15/h7-10H,2-6,11-13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.1285