Learn More
rac-Etodolac, TRC
Código de producto. 30138130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138130 10 mg 10 miligramos
30138131 50 mg 50 miligramos
18024040 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138130 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE93310010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41340-25-4
Fórmula molecular C17 H21 N O3
Peso molecular (g/mol) 287.35
Sinónimo 1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid, (±)-Etodolac, (RS)-Etodolic acid, Edolan, Etodolac, Etodolic acid, Etogesic, Lodin XL, Lodine, Ramodar, Tedolan, Ultradol, Zedolac
Nombre IUPAC 2-(1,8-dietil-4,9-dihidro-3H-pirano[3,4-b]indol-1-il)ácido acético
SMILES CCc1cccc2c3CCOC(CC)(CC(=O)O)c3[nH]c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etodolac
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO3/c1-3-11-6-5-7-12-13-8-9-21-17(4-2,10-14(19)20)16(13)18-15(11)12/h5-7,18H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.1521