Learn More
rac Etodolac-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac Etodolac-d3 |
| CAS | 1276197-46-6 |
| Fórmula molecular | C17 D3 H18 N O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Etodolac-D3 (1-ethyl-2,2,2-D3), (±)-Etodolac-d3 (1-ethyl-2,2,2-d3), rac Etodolac-d3, 8-Ethyl-1-(ethyl-2,2,2-d3)-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid, 2-[8-Ethyl-1-(2,2,2-trideuterioethyl)-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21NO3/c1-3-11-6-5-7-12-13-8-9-21-17(4-2,10-14(19)20)16(13)18-15(11)12/h5-7,18H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,19,20)/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CC1(CC(=O)O)OCCc2c1[nH]c3c(CC)cccc23 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[8-etil-1-(2,2,2-trideuterioetil)-4,9-dihidro-3H-pirano[3,4-b]indol-1-il]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 290.372 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.171 |