Learn More
rac-eritro-meta-nitro-cloranfenicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-erythro-meta-nitro-Chloramphenicol |
| CAS | 138125-71-0 |
| Fórmula molecular | C11H12Cl2N2O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (R*,S*)-2,2-Dichloro-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(3-nitrophenyl)ethyl]acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-2-1-3-7(4-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@@H](O)c1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2,2-dicloro-N-[(1S,2R)-1,3-dihidroxi-1-(3-nitrofenil)propan-2-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 323.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.0123 |