Learn More
rac eritro-Dihidro Bupropión, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac erythro-Dihydrobupropion |
| CAS | 99102-04-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C13 H20 Cl N O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Benzenemethanol, 3-chloro-α-[(1R)-1-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl]-, (αS)-rel- (9CI, ACI), Benzenemethanol, 3-chloro-α-[1-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl]-, (R*,S*)- (ZCI), rel-(αS)-3-Chloro-α-[(1R)-1-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl]benzenemethanol (ACI), Erythrohydrobupropion, Erythrohydroxybupropion, rel-(1R,2S)-2-(tert-Butylamino)-1-(3-chlorophenyl)-1-propanol, rac erythro-Dihydro Bupropion, (±)-erythro-Dihydrobupropion |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20ClNO/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10/h5-9,12,15-16H,1-4H3/t9-,12-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](NC(C)(C)C)[C@H](O)c1cccc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | (1R,2S)-2-(tert-butilamino)-1-(3-clorofenil)propano-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 241.76 |
| Mostrar más |