Learn More
rac eritro-Dihidro Bupropión, TRC
Código de producto. 30387941
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30387941 10 mg -
30385176 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387941 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44865010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99102-04-2
Fórmula molecular C13 H20 Cl N O
Peso molecular (g/mol) 241.76
Sinónimo Benzenemethanol, 3-chloro-α-[(1R)-1-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl]-, (αS)-rel- (9CI, ACI), Benzenemethanol, 3-chloro-α-[1-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl]-, (R*,S*)- (ZCI), rel-(αS)-3-Chloro-α-[(1R)-1-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl]benzenemethanol (ACI), Erythrohydrobupropion, Erythrohydroxybupropion, rel-(1R,2S)-2-(tert-Butylamino)-1-(3-chlorophenyl)-1-propanol, rac erythro-Dihydro Bupropion, (±)-erythro-Dihydrobupropion
Nombre IUPAC (1R,2S)-2-(tert-butilamino)-1-(3-clorofenil)propano-1-ol
SMILES C[C@H](NC(C)(C)C)[C@H](O)c1cccc(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac erythro-Dihydrobupropion
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20ClNO/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10/h5-9,12,15-16H,1-4H3/t9-,12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.1233
Porcentaje de pureza >95%