Learn More
Clorhidrato de Bupropión rac-eritro-dihidro, TRC
Código de producto. 30132702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132702 100 mg 100 miligramos
30004465 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132702 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD448730100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80478-43-9
Fórmula molecular C13 H20 Cl N O . HCl
Peso molecular (g/mol) 278.22
Sinónimo rac erythro-2-(tert-Butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-ol Hydrochloride
SMILES ClC1=CC([C@@H](O)[C@H](C)NC(C)(C)C)=CC=C1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-erythro-Dihydrobupropion Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20ClNO/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10/h5-9,12,15-16H,1-4H3/t9-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.1