Learn More
rac eritro-3-(4-nitrobenzamido)nonan-2-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac erythro-3-(4-Nitrobenzamido)nonan-2-ol |
| CAS | 119691-06-4 |
| Fórmula molecular | C16 H24 N2 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24N2O4/c1-3-4-5-6-7-15(12(2)19)17-16(20)13-8-10-14(11-9-13)18(21)22/h8-12,15,19H,3-7H2,1-2H3,(H,17,20)/t12-,15+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCC[C@H](NC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])[C@@H](C)O |
| Nombre IUPAC | N-[(2R,3S)-2-hidroxinonan-3-il]-4-nitrobenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 308.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.1736 |