Learn More
rac Epinefrina, TRC
Código de producto. 18070830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18070830 1 g 1 g
18070220 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18070830 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5885851G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 329-65-7
Fórmula molecular C9 H13 N O3
Peso molecular (g/mol) 183.2
Sinónimo 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, (±)-, Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, (±)- (8CI), (±)-Adrenaline, (±)-Epinephrine, 1-(3,4-Dihydroxy)phenyl-2-methylaminoethanol, 2-(Methylamino)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol, DL-Adrenaline, Epirenamine, Racepinefrine, Racepinephrine, dl-Adrenaline, dl-Epinephrine
Nombre IUPAC 4-[1-hidroxi-2-(metilamino)etil]benceno-1,2-diol
SMILES CNCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Epinephrine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0895