Learn More
rac Epinefrina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-Epinephrine-D3 (Adrenaline) |
| CAS | 1189977-29-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C9 2H3 H10 N O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | rac-Epinephrine-d3, 4-[1-Hydroxy-2-(trideuteriomethylamino)ethyl]benzene-1,2-diol, 2-[(Methyl-d3)amino]-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol, DL-Adrenaline-d3 (N-methyl-d3), dl-Epinephrine-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NCC(O)c1ccc(O)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-[1-hidroxi-2-(trideuteriometilamino)etil]benceno-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 186.22 |
| Mostrar más |