Learn More
rac Enterolactona-d6, TRC
Código de producto. 30377616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377616 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30377616 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5589535MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Enterolactone-d6
CAS 104411-11-2
Fórmula molecular C18H12D6O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo Dihydro-3,4-bis[(3-hydroxyphenyl)methyl]-2(3H)-furanone-d6, trans-Dihydro-3,4-bis[(3-hydroxyphenyl)methyl]-2(3H)-Furanone-d6, HPMF-d6, trans-2,3-Bis(3-hydroxybenzyl)-γ-butyrolactone-d6
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18O4/c19-15-5-1-3-12(8-15)7-14-11-22-18(21)17(14)10-13-4-2-6-16(20)9-13/h1-6,8-9,14,17,19-20H,7,10-11H2/t14-,17+/m1/s1/i3D,4D,5D,6D,8D,9D
SMILES OC1=C([2H])C(C[C@H](C(OC2)=O)[C@@H]2CC3=C([2H])C=C([2H])C(O)=C3[2H])=C([2H])C=C1[2H]
Peso molecular (g/mol) 304.37