Learn More
rac Enterolactona -13C3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+/-) Enterolactone 13C3 |
| CAS | 918502-72-4 |
| Fórmula molecular | C1513C3H18O4 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18O4/c19-15-5-1-3-12(8-15)7-14-11-22-18(21)17(14)10-13-4-2-6-16(20)9-13/h1-6,8-9,14,17,19-20H,7,10-11H2/t14-,17+/m1/s1/i11+1,17+1,18+1 |
| SMILES | Oc1cccc(C[13C@H]2[C@@H]([13CH2]O[13C]2=O)Cc3cccc(O)c3)c1 |
| Nombre IUPAC | (3S,4S)-3,4-bis[(3-hidroxifenil)metil](2,3,5-^{13}C_{3})oxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 301.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.1306 |