Learn More
rac Enterodiol-13C3, TRC
Código de producto. 30138606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138606 25 mg 25 miligramos
30137711 10 mg 10 miligramos
30010550 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138606 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE55894225MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 918502-74-6
Fórmula molecular C1513C3H22O4
Peso molecular (g/mol) 305.34
SMILES O[13CH2][13CH](Cc1cccc(O)c1)C([13CH2]O)Cc2cccc(O)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-) Enterodiol 13C3
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O4/c19-11-15(7-13-3-1-5-17(21)9-13)16(12-20)8-14-4-2-6-18(22)10-14/h1-6,9-10,15-16,19-22H,7-8,11-12H2/i11+1,12+1,15+1