Learn More
rac-Enprostil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-Enprostil |
| CAS | 73121-56-9 |
| Fórmula molecular | C23 H28 O6 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Enprostil, 4,5-Heptadienoic acid, 7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(1E,3R)-3-hydroxy-4-phenoxy-1-buten-1-yl]-5-oxocyclopentyl]-, methyl ester, rel-, 4,5-Heptadienoic acid, 7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(1E,3R)-3-hydroxy-4-phenoxy-1-butenyl]-5-oxocyclopentyl]-, methyl ester, rel- (9CI), Camleed, Enprostil, Fundyl, Gardrin, Gardrine, RS 84-135, RS 84135, RS 84135-004, Syngard, rel-7-[(1R,2R,3R)-3-Hydroxy-2-[(1E,3R)-3-hydroxy-4-phenoxy-1-buten-1-yl]-5-oxocyclopentyl]-4,5-heptadienoic Acid Methyl Ester, rel-7-[(1R,2R,3R)-3-Hydroxy-2-[(1E,3R)-3-hydroxy-4-phenoxy-1-butenyl]-5-oxocyclopentyl]-4,5-heptadienoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28O6/c1-28-23(27)12-8-3-2-7-11-19-20(22(26)15-21(19)25)14-13-17(24)16-29-18-9-5-4-6-10-18/h3-7,9-10,13-14,17,19-20,22,24,26H,8,11-12,15-16H2,1H3/b14-13+/t2?,17-,19-,20-,22-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)CCC=C=CC[C@@H]1[C@@H](\C=C\[C@@H](O)COc2ccccc2)[C@H](O)CC1=O |
| Nombre IUPAC | 7-[(1R,2R,3R)-3-hidroxi-2-[(E,3R)-3-hidroxi-4-fenoxi-but-1-enil]-5-oxo-ciclopentil]hepta-4,5-dienoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 400.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.1886 |