Learn More
rac Efavirenz, TRC
Código de producto. 30370244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30370244 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30370244 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE42499525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac Efavirenz
CAS 177530-93-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 H9 Cl F3 N O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo Efavirenz Racemic, ((+/-)-6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one)
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)
SMILES FC(F)(F)C1(OC(=O)Nc2ccc(Cl)cc12)C#CC3CC3
Nombre IUPAC 6-cloro-4-(2-ciclopropiletinil)-4-(trifluorometil)-1H-3,1-benzoxazin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 315.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.0274
Porcentaje de pureza >95